Learn More
5-Bromo-2-nitropyridine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10071444 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10071444 5 g Bottiglia in vetro 5g
10061444 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10071444 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398640050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 39856-50-3 | Molecular Formula: C5H3BrN2O2 | Molecular Weight: 203.00 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39856-50-3
Formula molecolare C5H3BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 203.00
Numero MDL MFCD00160411
InChI Key ATXXLNCPVSUCNK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-nitro, 2-nitro-5-bromo pyridine, 5-bromo-2-nitro-pyridine, 5-brom-2-nitropyridin, pubchem6691, 5-bromo2-nitropyridine, 5-bromo-2-nitropyridin, 3-bromo-6-nitro pyridine, 5-bromo-2-nitro pyridine
PubChem CID 817620
IUPAC Name 5-bromo-2-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-nitropyridine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 148.0°C to 150.0°C
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 202.99
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-nitropyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.