Learn More
5-Bromo-2-nitropyridine, TRC
Codice prodotto. 30341149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30341149 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30341149 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6861805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-nitropyridine
CAS 39856-50-3
Formula molecolare C5H3BrN2O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2-Nitro-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-nitropyridine
InChI Formula InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cn1
IUPAC Name 5-bromo-2-nitropyridine
Molecular Weight (g/mol) 202.99