Learn More
5-Bromo-2-nitropyridine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-2-nitropyridine |
| CAS | 39856-50-3 |
| Formula molecolare | C5H3BrN2O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-Nitro-5-bromopyridine, 3-Bromo-6-nitropyridine |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H3BrN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(Br)cn1 |
| IUPAC Name | 5-bromo-2-nitropyridine |
| Molecular Weight (g/mol) | 202.99 |