Learn More
5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15497477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497477 1 g 1g
15407487 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15497477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H35193.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 953414-75-0 | C13H9BrN2 | 273.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 953414-75-0
Formula molecolare C13H9BrN2
Molecular Weight (g/mol) 273.13
Numero MDL MFCD11109822
InChI Key QLKZJMXSXCDCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-phenyl-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-2-phenyl-7-azaindole, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine,5-bromo-2-phenyl, 2-phenyl-5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine
PubChem CID 23643607
IUPAC Name 5-bromo-2-phenyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
SMILES BrC1=CN=C2NC(=CC2=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-phenyl-7-azaindole
Punto di fusione 287°C to 289°C
Colore Brown
Quantità 1 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 273.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid