Learn More
5-Bromo-2-pyrazinamine, Tech., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10631573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10631573 1 g 1g
10134204 5 g 5g
10392155 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10631573 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO00943DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 59489-71-3
Formula molecolare C4H4BrN3
Molecular Weight (g/mol) 174.001
Numero MDL MFCD00235015
InChI Key KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-bromopyrazine, 5-bromo-2-pyrazinamine, 5-bromo-pyrazin-2-ylamine, 2-bromo-5-aminopyrazine, pyrazinamine, 5-bromo, 5-amino-2-bromopyrazine, 5-bromo-2-aminopyrazine, 5-bromopyrazin-2-ylamine, 5-bromopyrazinamine, 2-amino-5-bromo-pyrazine
PubChem CID 599539
IUPAC Name 5-bromopyrazin-2-amine
SMILES C1=C(N=CC(=N1)Br)N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-pyrazinamine
CAS min. % 97.0
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 174
Percent Purity Tech.
Grado Caratteristiche