Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromo-2-(tert-butoxy)pyrimidine, 95%
Marca: Alfa Aesar™ H27805.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 121487-13-6 Peso : 0.00100kg
Quantità | 1g |
---|
Identificatori chimici
121487-13-6 | |
231.093 | |
UPKQXRBCDUBUTI-UHFFFAOYSA-N | |
14242657 | |
CC(C)(C)OC1=NC=C(C=N1)Br |
C8H11BrN2O | |
MFCD09037471 | |
5-bromo-2-tert-butoxy pyrimidine, 5-bromo-2-tert-butoxypyrimidine, 5-bromo-2-tert-butoxy-pyrimidine, acmc-20am60, pyrimidine,5-bromo-2-1,1-dimethylethoxy | |
5-bromo-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]pyrimidine |
Specifica
5-Bromo-2-(tert-butoxy)pyrimidine | |
1g | |
C8H11BrN2O | |
5-bromo-2-tert-butoxy pyrimidine, 5-bromo-2-tert-butoxypyrimidine, 5-bromo-2-tert-butoxy-pyrimidine, acmc-20am60, pyrimidine,5-bromo-2-1,1-dimethylethoxy | |
CC(C)(C)OC1=NC=C(C=N1)Br | |
231.093 | |
231.09 |
60°C to 63°C | |
121487-13-6 | |
MFCD09037471 | |
UPKQXRBCDUBUTI-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]pyrimidine | |
14242657 | |
95% |