Learn More
5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30331509
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331509 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331509 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68813010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS 4701-17-1
Formula molecolare C5H3BrOS
Quantità 10 g
Sinonimo 2-Bromo-5-formylthiophene, 2-Bromo-5-thiophenecarboxaldehyde, 2-Formyl-5-bromothiophene, 5-Bromo-2-carbonylthiophene, 5-Bromo-2-formylthiophene, 5-Bromo-2-thienylaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenaldehyde, 5-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-Bromothiophen-2-carboxaldehyde, 5-Bromothiophene-2-aldehyde, 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C5H3BrOS/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
SMILES Brc1ccc(C=O)s1
IUPAC Name 5-bromothiophene-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 191.05