Learn More
5-Bromo-2-thiophenemethanol, 95%
Codice prodotto. 15428048
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15428048 25 g 25g
15418048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15428048 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61493.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 79387-71-6 | C5H5BrOS | 193.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79387-71-6
Formula molecolare C5H5BrOS
Molecular Weight (g/mol) 193.06
Numero MDL MFCD06202626
InChI Key DBRSLMCLMMFHEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11435467
IUPAC Name (5-bromothiophen-2-yl)methanol
SMILES OCC1=CC=C(Br)S1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-thiophenemethanol
Colore Yellow
Quantità 25 g
Sinonimo 5-bromothien-2-yl methanol, 5-bromothiophen-2-yl methanol, 5-bromo-2-thiophenemethanol, 2-thiophenemethanol, 5-bromo, 5-bromothiophene-2-methanol, 5-bromo-2-thienyl methanol, ksc646o4p, 2-thiophenemethanol,5-bromo, 5-bromo-2-thiophenyl methanol, 5-bromo-2-hydroxymethylthiophene
Peso formulazione 193.06
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid