Learn More
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 11359939
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11359939 5 g 5g
11349939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11359939 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25731.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 436799-32-5 | C6H3BrF3N | 225.996 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 436799-32-5
Formula molecolare C6H3BrF3N
Numero MDL MFCD06657686
InChI Key RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
PubChem CID 2761197
IUPAC Name 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 39°C to 40°C
Punti di ebollizione 76°C to 78°C (18 mmHg)
Quantità 5 g
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Molecular Weight (g/mol) 225.996
Peso formulazione 226
Percent Purity 97%