Learn More
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11996421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11996421 5 g 5g
11906431 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11996421 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 442140050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 436799-32-5
Formula molecolare C6H3BrF3N
Molecular Weight (g/mol) 226
InChI Key RPFAUCIXZGMCFN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl, trifluoromethyl-5-bromopyridine, trifluoromethyl-5-bromo-2-pyridine, 5-bromo-2-trifluoromethyl-pyridine, 5-bromo-2 trifluoromethyl pyridine, 5-bromo-2-trifluormethyl pyridine, pubchem2164
PubChem CID 2761197
IUPAC Name 5-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Punto di fusione 42.0°C to 43.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Quantità 5 g
Peso formulazione 226
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.