Learn More
5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15214794 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15214794 5 g Bottiglia in vetro 5g
15204794 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15214794 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 449890050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 848366-28-9
Formula molecolare C6H5BrClNO
Molecular Weight (g/mol) 222.47
InChI Key XCHXNAQRMMXBGN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 40427004
IUPAC Name 5-bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
SMILES COC1=NC=C(C=C1Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Punto di fusione 61°C to 63°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Sinonimo 2-methoxy-3-chloro-5-bromopyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy-pyridine, pyridine, 5-bromo-3-chloro-2-methoxy, 2-methoxyl-3-chloro-5bromopyridine, 3-chloro-2-methoxy-5-bromopyridine, pubchem1164, acmc-209pww, abbypharma ap-11-5379, 2-methoxy-3-chloro-5-bromo-yridine, pyridine,5-bromo-3-chloro-2-methoxy
Peso formulazione 222.47
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Bromo-3-chloro-2-methoxypyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.