Learn More
5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10441493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10441493 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10621285 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10441493 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33524CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 852180-53-1
Formula molecolare C9H6BrClS
Molecular Weight (g/mol) 261.561
Numero MDL MFCD07772810
InChI Key ZIOALKCKGFEWMX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7164583
IUPAC Name 5-bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-3-(chloromethyl)-1-benzothiophene
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzothiophene, 5-bromo-3-chloromethyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl-benzo b thiophene, benzo b thiophene,5-bromo-3-chloromethyl, benzo b thiophene, 5-bromo-3-chloromethyl, 5-bromo-3-chloromethyl-1-benzo b thiophene
Peso formulazione 261.57
Percent Purity 97%