Learn More
5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11429402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429402 100 g 100g
11409402 5 g 5g
11419402 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429402 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10137.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5034-74-2 | C8H7BrO3 | 231.045 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5034-74-2
Formula molecolare C8H7BrO3
Molecular Weight (g/mol) 231.045
Numero MDL MFCD00016593
InChI Key MMFKBTPDEVLIOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-3-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-vanillin, acmc-20am5q, 3-methoxy-5-bromosalicylaldehyde, 5bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy-benzaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-methoxy, 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
PubChem CID 262238
IUPAC Name 5-bromo-2-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde
SMILES COC1=C(C(=CC(=C1)Br)C=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-3-methoxysalicylaldehyde
Punto di fusione 127°C to 131°C
Quantità 100 g
Beilstein 2328601
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 231.05
Percent Purity 98%