Learn More
5-Bromo-3-methyl-benzene-1,2-diamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10524653
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10524653 1 g Amber Glass Bottle 1g
10422484 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10524653 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07383DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-09-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 76153-06-5
Formula molecolare C7H9BrN2
Molecular Weight (g/mol) 201.067
InChI Key UOFSLKHZOPVGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-3-methyl-benzene-1,2-diamine, 5-bromo-3-methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-benzenediamine, 5-bromo-3-methyl, 2,3-diamino-5-bromotoluene, 5-bromo-2,3-diaminotoluene, bromomethylbenzenediamine, pubchem22667, ksc642k2n, 5-bromo-2,3-diamino-toluene, 5-bromo-2.3-diamino-toluene
PubChem CID 1516397
IUPAC Name 5-bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-3-methylbenzene-1, 2-diamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 201.07
Percent Purity 97%