Learn More
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone, TRC
Codice prodotto. 30342483
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
Dimensione della confezione:
2g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30342483 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30342483 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6862652G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone
CAS 15862-34-7
Formula molecolare C5 H3 Br N2 O3
Quantità 2 g
InChI Formula InChI=1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
SMILES Oc1ncc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 218.99
Peso formulazione 217.9327