Learn More
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone |
| CAS | 15862-34-7 |
| Formula molecolare | C5 H3 Br N2 O3 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9) |
| SMILES | Oc1ncc(Br)cc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.99 |
| Peso formulazione | 217.9327 |