Learn More
5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol, 95%+, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10203482
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10203482 10 g Amber Glass Bottle 10g
10124054 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10203482 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB06123EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 15862-34-7
Formula molecolare C5H3BrN2O3
Molecular Weight (g/mol) 218.994
InChI Key WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
IUPAC Name 5-bromo-3-nitro-1H-pyridin-2-one
SMILES C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 218.99
Percent Purity 95%