Learn More
5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde, 97%
Codice prodotto. 11491500
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491500 1 g 1g
11401510 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11491500 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26927.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 16634-88-1 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16634-88-1
Formula molecolare C7H4BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 246.016
Numero MDL MFCD00130110
InChI Key YEYPSUQQZNDKDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 5-bromo-3-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, 3-nitro-5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde,5-bromo-2-hydroxy-3-nitro, salicylaldehyde, 5-bromo-3-nitro, acmc-209du3, 5-bromo-3-nitrosalicyladehyde, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromobenzaldehyde
PubChem CID 618699
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-3-nitrosalicylaldehyde
Punto di fusione 125°C to 128°C
Quantità 1 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 246.02
Percent Purity 97%