Learn More
5-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10691113
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10691113 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10691113 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RJC02150CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one
CAS 300574-36-1
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H5BrN2O2
Numero MDL MFCD00168437
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one, 5-bromo-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofurazan, 5-bromo-6,7-dihydrobenzo c 1,2,5 oxadiazol-4 5h-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one,5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-5h-benzo 1,2,5 oxadiazol-4-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one, 5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one #, 5-bromo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-c 1,2,5-oxadiazol-4-one
InChI Key RLBJBTYYLDXIHR-UHFFFAOYNA-N
SMILES BrC1CCC2=NON=C2C1=O
IUPAC Name 5-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one
Molecular Weight (g/mol) 217.02
PubChem CID 572916
Peso formulazione 217.02
Percent Purity 97%