Learn More
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine, 97%
Codice prodotto. 11415540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11415540 1 g 1g
11425540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11415540 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25821.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 68797-61-5 | C4HBrCl2N2 | 227.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68797-61-5
Formula molecolare C4HBrCl2N2
Molecular Weight (g/mol) 227.87
Numero MDL MFCD00047379
InChI Key BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro, 5-bromo-4,6-dichloro-pyrimidine, pubchem6899, acmc-20a4zb, pyrimidine,5-bromo-4,6-dichloro, 5-bromo-4,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro pyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro-pyrimidine, 97+%
PubChem CID 111605
IUPAC Name 5-bromo-4,6-dichloropyrimidine
SMILES C1=NC(=C(C(=N1)Cl)Br)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Punto di fusione 77°C to 81°C
Quantità 1 g
Numero UN UN1759
Peso formulazione 227.88
Percent Purity 97%