Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl b-D-Galactopyranoside, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 7240-90-6 |
| Formula molecolare | C14 H15 Br Cl N O6 |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O |
| IUPAC Name | (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molecular Weight (g/mol) | 408.63 |
| Peso formulazione | 406.9771 |