Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL), >99%, Ultrapure, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15835248 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
2 g
5 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1g
250mg
2g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15835248 250 mg Plastic bottle 250mg
15825248 100 mg Plastic bottle 100mg
15815048 1 g Plastic bottle 1g
15825048 2 g Plastic bottle 2g
15835048 5 g Plastic bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 15835248 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J10077.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Histochemical substrate for β-Galactosidase and substrate for blue/white colony screening
A histochemical substrate for β-Galactosidase. A substrate for blue/white colony screening. Effective concentration is approximately 50 μg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7240-90-6
Formula molecolare C14H15BrClNO6
Molecular Weight (g/mol) 408.629
Numero MDL MFCD00005666
InChI Key OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinonimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside (X-GAL)
Punto di fusione ∼236°C (decomposition)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 250 mg
Beilstein 1402009
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 408.63
Percent Purity ≥99%
Grado Ultrapure
Forma fisica Crystalline Powder