Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactoside, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10666594 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2.50g
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10666594 500 mg Bottiglia in vetro 500mg
10256520 10 mg Bottiglia in vetro 10mg
10551861 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10593694 2.5 g Bottiglia in vetro 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10666594 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 227775000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7240-90-6
Formula molecolare C14H15BrClNO6
Molecular Weight (g/mol) 408.63
Numero MDL MFCD00005666
InChI Key OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinonimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 mg
Indice di Merck 15,10272
Condizione di rotazione specifica - 64.00 (20.00°C c=1,H2O/DMF (1/1))
Rotazione specifica − 64.00
Peso formulazione 408.63
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Powder