Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucoside, 99%
Codice prodotto. 15470467
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15470467 500 mg 500mg
15497029 1 g 1g
15407039 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15470467 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65677.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
Substrate for beta→-D-glucosidase | CAS: 15548-60-4 | C14H15BrClNO6 | 408.63 g/mol
Substrate for beta--D-glucosidase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15548-60-4
Formula molecolare C14H15BrClNO6
Molecular Weight (g/mol) 408.63
Numero MDL MFCD00063690
InChI Key OPIFSICVWOWJMJ-LNNRFACYSA-N
Sinonimo x-glc, x-glucoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-glucopyranoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-glucopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl b-d-glucopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucoside, 2s,3r,4s,5s,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 2s,3r,4s,5s,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, indoxyl-glucoside
PubChem CID 84982
ChEBI CHEBI:75424
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucoside
Colore White
Quantità 500 mg
Beilstein 1552603
Informazioni di solubilità Soluble in DMF or DMSO
Peso formulazione 408.63
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder