Learn More
5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Galactopyranoside, ≥98%, Molecular Biology Reagent, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11462151 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11462151 500 mg 500mg
11442151 10 mg 10mg
11452151 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11462151 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219481190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    859.00€
    817.95€ / 500mg
    Risparmia 41.05€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl-β-D-Galactopyranoside is used as indigogenic substrate for β-galactosidase, for detection of β-galactosidase-positive clones, and the identification of lac and bacterial colonies or phage plaques
Identificatori chimici
CAS 7240-90-6
Formula molecolare C14H15BrClNO6
Molecular Weight (g/mol) 408.629
Numero MDL MFCD00005666
InChI Key OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinonimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-Chloro-3-Indoyl-β-D-Galactopyranoside
Nota nome FTIR
Colore White
Intervallo percentuale saggio ≥98%
Quantità 500 mg
Peso formulazione 408.6
Percent Purity >98%
Grado Molecular Biology Reagent
Forma fisica Powder