Learn More
X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Fisher BioReagents™
Codice prodotto. 10234923
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10234923 100 mg Glass Bottle 100mg
10113253 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10234923 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP1615100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
For blue/white colony screening, immunoblotting and immunocytochemical assays
  • Chromogenic substrate used for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype
  • Forms blue precipitate when hydrolyzed by β-galactosidase
  • Soluble in DMF and Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7240-90-6
Formula molecolare C14H15BrClNO6
Molecular Weight (g/mol) 408.629
InChI Key OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Sinonimo x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMILES C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Specifications
Vettore alfa Bromo-4-chloro-3-indolyl-[beta]-D-galactopyranoside (X-Gal)
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- β-D-galactopyranoside
Punto di fusione 230°C
Colore White
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 100 mg
Indice di Merck 15, 10272
Rotazione specifica -56 to -64° (+ or -)
Peso formulazione 408.63
Forma fisica Powder or Solid
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.