Learn More
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, MP Biomedicals™
Sfoglia Tutto MP Biomedicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside |
| Nota nome | For HPLC analysis |
| Colore | White |
| Intervallo percentuale saggio | 0.994 |
| Quantità | 500 mg |
| Peso formulazione | 408.64 |
| Grado | Not Available |
| Forma fisica | Crystalline Powder |