Learn More
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15448998
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448998 5 g 5g
15438998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15448998 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H62480.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 627871-16-3 | Molecular Formula: C7H7BrFN | Molecular Weight: 204.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 627871-16-3
Formula molecolare C7H7BrFN
Molecular Weight (g/mol) 204.04
Numero MDL MFCD05865218
InChI Key DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene, 5-bromo-4-fluoro-2-methylbenzenamine, benzenamine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl, 5-bromo-4-fluoro-o-toluidine, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-phenylamine, 2-amino-4-bromo-5-fluoro-toluene, 2-amino-4-bromo-5-fluorotoluene 5-bromo-4-fluoro-2-methylaniline, 5-bromo-4-fluoro-2-methyl-aniline, acmc-20agns, pubchem2934
PubChem CID 2782786
IUPAC Name 5-bromo-4-fluoro-2-methylaniline
SMILES CC1=CC(F)=C(Br)C=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
Punto di fusione 86°C to 90°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 204.04
Percent Purity 96%
Forma fisica Solid