Learn More
5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11356875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11356875 5 g Amber Glass Bottle 5g
10475312 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11356875 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00596DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-10-2026
Identificatori chimici
CAS 162848-23-9
Formula molecolare C6H5BrO3S
Molecular Weight (g/mol) 237.07
Numero MDL MFCD00068031
InChI Key OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778393
IUPAC Name 5-bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
SMILES COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 237.07
Percent Purity 97%