Learn More
5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10507863
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10507863 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10507863 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC29210DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS 28771-82-6
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H8BrNS
Numero MDL MFCD04974049
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromo-4-methyl-2-phenylthiazole, thiazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-thiazole, thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl benzene
InChI Key XNYKJKJMPCGEQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(Br)SC(=N1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazole
Molecular Weight (g/mol) 254.15
PubChem CID 2795494
Peso formulazione 254.15
Percent Purity 97%