Learn More
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane, 98%
Codice prodotto. 15416909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15416909 25 g 25g
15406909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15416909 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65443.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Add to basket
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane, also known as bronidox, shows antimicrobial activity against gram-negative and gram-positive bacteria, yeast, and fungi. | CAS: 30007-47-7 | C4H6BrNO4 | 211.999 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
General Description
• 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane is a chemical compound showing antimicrobial activity against gram-negative and gram-positive bacteria, yeast, and fungi
• This compound is capable of promoting the oxidation of essential protein thiols, causing inhibition of enzyme activity leading to the inhibition of microbial growth
Application
• 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane has been used as a stabilizer and preserving agent for biological molecules and solutions, including antibodies and antisera
• It can be used alone or combined with methylisothiazolinone, which is also considered to be an effective preservative
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 30007-47-7
Formula molecolare C4H6BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 211.999
Numero MDL MFCD00101855
InChI Key XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo bronidox, 1,3-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-bromo-5-nitro-m-dioxane, unii-u184i9qbnm, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, m-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan german, u184i9qbnm, bronidox l, acmc-209hcf
PubChem CID 1807
IUPAC Name 5-bromo-5-nitro-1,3-dioxane
SMILES C1C(COCO1)([N+](=O)[O-])Br
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Punto di fusione 58°C to 61°C
Colore White
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in water at 12.5mg/ml
Peso formulazione 212
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane