Learn More
5-Bromo-6-chloronicotinic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15445107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15445107 5 g 5g
15435107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15445107 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32384.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 29241-62-1 | Molecular Formula: C6H2BrClNO2 | Molecular Weight: 235.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29241-62-1
Formula molecolare C6H2BrClNO2
Molecular Weight (g/mol) 235.44
Numero MDL MFCD01927098
InChI Key DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123
PubChem CID 285433
SMILES [O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Punto di fusione 170°C to 173°C
Quantità 5 g
IUPAC Name 5-bromo-6-chloropyridine-3-carboxylic acid
Peso formulazione 236.45
Percent Purity 97%