Learn More
5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride, TRC
Codice prodotto. 30337521
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30337521 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30337521 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB682400500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride
CAS 216394-05-7
Formula molecolare C5 H2 Br Cl2 N O2 S
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H
SMILES Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl
IUPAC Name 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl chloride
Molecular Weight (g/mol) 290.95
Peso formulazione 288.8367