Learn More
5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 216394-05-7 |
| Formula molecolare | C5 H2 Br Cl2 N O2 S |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H |
| SMILES | Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | 5-bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 290.95 |
| Peso formulazione | 288.8367 |