Learn More
5-Bromo-7-azaindole, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15447857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15447857 5 g 5g
11474420 250 mg 250mg
11484420 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15447857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50040.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 183208-35-7 | C7H5BrN2 | 197.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 183208-35-7
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.04
Numero MDL MFCD06659677
InChI Key LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10307932
SMILES BrC1=CN=C2NC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-7-azaindole
Punto di fusione 178°C to 179°C
Quantità 5 g
Sinonimo 5-bromo-7-azaindole, 5-bromo-1 h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1 h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo, 5-bromo azaindole, 3-bromo-7 h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-1h-pyrrolo 2 , 3-b pyridine, 5-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo,7-azaindole
IUPAC Name 5-bromo-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Peso formulazione 197.04
Percent Purity 96%