Learn More
5-Bromo-7-methyl-1H-indazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15443537
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15443537 250 mg 250mg
11316819 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15443537 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26753.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 156454-43-2 | C8H7BrN2 | 211.062 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 156454-43-2
Formula molecolare C8H7BrN2
Molecular Weight (g/mol) 211.062
Numero MDL MFCD03990484
InChI Key OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1382033
IUPAC Name 5-bromo-7-methyl-1H-indazole
SMILES CC1=C2C(=CC(=C1)Br)C=NN2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Punto di fusione 183°C to 186°C
Quantità 250 mg
Sinonimo 1h-indazole, 5-bromo-7-methyl, indazole, 5-bromo-7-methyl, pubchem20590, acmc-209zze, 5-bromo-7-methylindazole, ksc495o1l, 2h-indazole,5-bromo-7-methyl, 1h-indazole,5-bromo-7-methyl, 2h-indazole, 5-bromo-7-methyl, en
Peso formulazione 211.06
Percent Purity 97%