Learn More
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Codice prodotto. 30333512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30333512 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30333512 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6855305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1337532-51-0
Formula molecolare C7H7BrN4
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7BrN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cn1cc(Br)c2c(N)ncnc12
IUPAC Name 5-bromo-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 227.06
Peso formulazione 225.9854