Learn More
5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Codice prodotto. 30332037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332037 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332037 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB685530100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
CAS 1337532-51-0
Formula molecolare C7H7BrN4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C7H7BrN4/c1-12-2-4(8)5-6(9)10-3-11-7(5)12/h2-3H,1H3,(H2,9,10,11)
SMILES Cn1cc(Br)c2c(N)ncnc12
IUPAC Name 5-bromo-7-methylpyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 227.06
Peso formulazione 225.9854