Learn More
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-1-benzofuran-2-carbaldehyde |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 225.04 |
| Percent Purity | 97% |