Learn More
5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10123724
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10123724 5 g 5g
10045762 250 mg 250mg
10219282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10123724 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31202DE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 62878-96-0
Formula molecolare C9H4BrClO2
Molecular Weight (g/mol) 259.483
InChI Key FGPAEHRRVKLUHA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzo b furan-2-carbonyl chloride, 5-bromobenzofuran-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2795534
IUPAC Name 5-bromo-1-benzofuran-2-carbonyl chloride
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromobenzo[b]furan-2-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 259.49
Percent Purity 95%