Learn More
5-Bromobenzo[b]furan-2-carboxylic acid 97+%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 241.04 |
| Percent Purity | 97% |