Learn More
5-Bromobenzo[b]furan-2-carboxylic acid 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10285524
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10285524 5 g Amber Glass Bottle 5g
10188172 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10285524 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC31201DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 10242-11-2
Formula molecolare C9H5BrO3
Molecular Weight (g/mol) 241.04
InChI Key QKUWZCOVKRUXKX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzofuran-2-carboxylic acid, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromobenzo b furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-carboxy-1-benzofuran, 5-bromo-2-benzofurancarboxylic acid, 2-benzofurancarboxylicacid, 5-bromo, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid, acmc-1bxoo, buttpark 34\07-74, 5-bromo benzo furan 2-carboxylic acid
PubChem CID 735247
IUPAC Name 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(O2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromo-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 241.04
Percent Purity 97%