Learn More
5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10402643
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10402643 250 mg 250mg
10239712 1 g 1g
10275994 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10402643 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC33501CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Identificatori chimici
CAS 7312-24-5
Formula molecolare C9H5BrO2S
Molecular Weight (g/mol) 257.101
InChI Key DWQBOPASRUUSKR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromobenzo b thiophene-3-carboxylicacid, benzo b thiophene-3-carboxylicacid, 5-bromo, benzo b thiophene-3-carboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-3-carboxybenzo b thiophene, 5-bromo-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #
PubChem CID 621037
IUPAC Name 5-bromo-1-benzothiophene-3-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromobenzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 257.11
Percent Purity 97%