Learn More
5-Bromobenzo[b]thiophene, 98+%
Codice prodotto. 11344586
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11344586 1 g 1g
11364586 250 mg 250mg
11354586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11344586 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L20133.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4923-87-9 | C8H5BrS | 213.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4923-87-9
Formula molecolare C8H5BrS
Molecular Weight (g/mol) 213.09
Numero MDL MFCD03069318
InChI Key RDSIMGKJEYNNLF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromobenzo b thiophene, 5-bromobenzothiophene, 5-bromo-benzo b thiophene, 5-bromothianaphthene, benzo b thiophene, 5-bromo, zlchem 181, pubchem7752, 5-bromo-benzothiophene, pubchem15353, acmc-1anox
PubChem CID 2776578
IUPAC Name 5-bromo-1-benzothiophene
SMILES BrC1=CC=C2SC=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromobenzo[b]thiophene
Punto di fusione 44°C to 48°C
Punti di ebollizione 105°C to 107°C (10 mmHg)
Quantità 1 g
Beilstein 112878
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 213.1
Percent Purity ≥98%