Learn More
5-Bromobenzofurazan, 97%
Codice prodotto. 15448137
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15448137 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51674.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 51376-06-8 | C6H3BrN2O | 199.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromobenzofurazan
CAS 51376-06-8
Formula molecolare C6H3BrN2O
Numero MDL MFCD02682026
Quantità 1 g
Sinonimo 5-bromobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromobenzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromo, 5-bromo-benzo 1,2,5 oxadiazole, 2,1,3-benzoxadiazole,5-bromo, 5-bromobenzfurazan, pubchem15922, acmc-209ktf, amth003, buttpark 85\04-54
InChI Key ZWDFFESFCIACQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC2=NON=C2C=C1
IUPAC Name 5-bromo-2,1,3-benzoxadiazole
Molecular Weight (g/mol) 199.01
PubChem CID 2776298
Peso formulazione 199.01
Percent Purity 97%