Learn More
5-Bromofuran-2-carboxaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30340836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340836 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68460525G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromofuran-2-carboxaldehyde
CAS 1899-24-7
Formula molecolare C5H3BrO2
Quantità 25 g
Sinonimo 5-Bromo--2-furaldehyde, 2-Bromo-5-furancarboxaldehyde, 2-Bromofuran-5-carboxaldehyde, 5-Bromo-2-formylfuran, 5-Bromo-2-furaldehyde, 5-Bromo-2-furancarboxaldehyde, 5-Bromo-2-furfural, 5-Bromo-2-furylaldehyde, 5-Bromofuran-2-aldehyde, 5-Bromofurfural
InChI Formula InChI=1S/C5H3BrO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
SMILES Brc1oc(C=O)cc1
IUPAC Name 5-bromofuran-2-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 174.98
Peso formulazione 173.9316