Learn More
5-Bromofuroic acid, 99%
Codice prodotto. 10355880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10355880 25 g Bottiglia in vetro 25g
10457670 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10355880 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 107020250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 585-70-6 | C5H3BrO3 | 190.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-70-6
Formula molecolare C5H3BrO3
Molecular Weight (g/mol) 190.98
InChI Key YVTQHZDUDUCGRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromo-2-furoic acid, 5-bromofuroic acid, 5-bromo-furan-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-furancarboxylic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-furanecarboxylic acid, 5-bromo furan-2-carboxylic acid, 2-furoic acid, 5-bromo, t5oj bvq ee, 5-bromofuroic?acid
PubChem CID 68511
IUPAC Name 5-bromofuran-2-carboxylic acid
SMILES C1=C(OC(=C1)Br)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromofuroic acid
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189.0°C to 190.0°C
Colore Beige or Cream to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 18, 284
Peso formulazione 190.98
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Flakes or Powder