Learn More
5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine, 97%
Codice prodotto. 15496047
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15496047 1 g 1g
15406057 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15496047 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33240.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 69214-09-1 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69214-09-1
Formula molecolare C7H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 197.035
Numero MDL MFCD08275698
InChI Key CCOFGVWHMYYDBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-bromoimidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo-imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine, imidazo 1,2-a pyridine, 5-bromo, acmc-209o6n, 5-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine
PubChem CID 13037241
IUPAC Name 5-bromoimidazo[1,2-a]pyridine
SMILES C1=CC2=NC=CN2C(=C1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Punto di fusione 61°C to 64°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 197.03
Percent Purity ≥97%