Learn More
5-Bromoindole-2-carboxylic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 5-Bromoindole-2-carboxylic acid |
CAS min. % | 97.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (HPLC) |
Imballaggio | Glass Bottle |
Quantità | 250 mg |
Peso formulazione | 240.05 |
Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.