Learn More
5-Bromoindole-2-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 398650050
Weitere Details : CAS : 7254-19-5 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10001214
  • 334.00€ / 5g
Spedizione stimata: 22-09-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7254-19-5
240.05
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
252137
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
C9H6BrNO2
MFCD00022705
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
5-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Spezifikation
5-Bromoindole-2-carboxylic acid
5g
97.5
97.5% min. (HPLC)
MFCD00022705
YAULOOYNCJDPPU-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
252137
98%
Glass bottle
7254-19-5
100.0
C9H6BrNO2
5-bromoindole-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-indolecarboxylic acid, 1h-indolecarboxylic acid, 5-bromo, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-bromo, pubchem1663, zlchem 1343, acmc-1bb5x, chembl22435, 5-bromo indole carboxylic acid, 5-bromanyl-1h-indole-2-carboxylic acid
C1=CC2=C(C=C1Br)C=C(N2)C(=O)O
240.05
240.05
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 5-Bromoindole-2-carboxylic acid
Signalwort
  • Attenzione
Gefahrenkategorie
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate